重要文件
567442
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲基苯硼酸
同義詞:
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
153.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
  • Preparation of homoleptic diarylmercurials
  • Suzuki-Miyaura coupling
準備報告
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)