重要文件
561940
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-4-硝基吡啶-2-甲醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10N2O3
CAS號碼:
分子量::
182.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3
InChI 密鑰
KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)