Key Documents
56187
Sigma-Aldrich
(+)-(R)-3-羟基-3-苯基丙酸乙酯
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14O3
CAS號碼:
分子量::
194.23
Beilstein:
3200514
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +51±2°, c = 1% in chloroform
折射率
n20/D 1.510
SMILES 字串
CCOC(=O)C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
DVIBDQWVFHDBOP-SNVBAGLBSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
手性结构单元;例如,用于酯化-酰胺化和还原生成胺;亲电 α-氨基化反应生成 α-肼酯
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C. Greck et al.
Synlett, 475-475 (1993)
A. Kumar et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1901-1901 (1991)