文件
559687
Sigma-Aldrich
4-溴-3-氟苯磺酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)SO2NH2
CAS號碼:
分子量::
254.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
137-141 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3