化驗
98%
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
73 °C/47 mmHg (lit.)
密度
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter