重要文件
538434
Sigma-Aldrich
6-氟-2-甲基苯并噁唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6FNO
CAS號碼:
分子量::
151.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc2ccc(F)cc2o1
InChI
1S/C8H6FNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
NRNWPKNYPQHWPG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
储存时颜色可能变深
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)