product name
PAMAM-25% C12 树枝状聚合物,4 代 溶液, 10 wt. % in methanol
描述
75% amino and 25% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
形狀
solution
分子量
generation 4
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
號表面基團
64
折射率
n20/D 1.3465
密度
0.8 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有大约48 个伯氨基表面基团和 16 个 [N-(2-羟基十二烷基)] 表面基团
法律資訊
由Dendritech®, Inc.生产
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C