重要文件
534226
Sigma-Aldrich
4-氯乙酰基乙酰苯胺
97%
同義詞:
4-(2-氯乙酰)乙酰苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2COC6H4NHCOCH3
CAS號碼:
分子量::
211.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)12-9-4-2-8(3-5-9)10(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
VMMDOCYDNRLESP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)