文件
52912
Sigma-Aldrich
六苯基二硅氧烷
technical, ≥90% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H30OSi2
CAS號碼:
分子量::
534.79
Beilstein:
1334807
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
mp
~225 °C
SMILES 字串
O([Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30OSi2/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
InChI 密鑰
IVZTVZJLMIHPEY-UHFFFAOYSA-N
應用
Hexaphenyldisiloxane can be used:
  • As a catalyst in the preparation of pyrite FeS2.
  • In the synthesis of cross-linked porous polymers used in water treatment applications.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Catalytic behavior of hexaphenyldisiloxane in the synthesis of pyrite FeS 2
Todd PK, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56(64), 9186-9189 (2020)
Synthesis and facile functionalization of siloxane based hyper-cross-linked porous polymers and their applications in water treatment
Liu R, et al.
European Polymer Journal, 119, 94-101 (2019)