重要文件
526622
Sigma-Aldrich
6-氯-2-氟-3-甲基苯甲醛
98%
同義詞:
6-氯-2-氟间甲苯甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
CAS號碼:
分子量::
172.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(Cl)c(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-7(9)6(4-11)8(5)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
GGZOMBUJFMOEEZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde is also referred to as 6-chloro-2-fluoro-m-tolualdehyde. Toxicity of 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde in Tetrahymena pyriformis was established by developing a quantitative structure-activity relationship (QSAR) model.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
QSAR modeling of aquatic toxicity of aromatic aldehydes using artificial neural network (ANN) and multiple linear regression (MLR).
Louis B and Agrawal VK.
J. Ind. Chem. Soc., 88(1), 99-99 (2011)