文件
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-羟乙基)苯氨基]丙腈
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
CAS號碼:
分子量::
190.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter