文件
522945
Sigma-Aldrich
2',6'二氯-3'-氟苯乙酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H2(F)COCH3
CAS號碼:
分子量::
207.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1c(Cl)ccc(F)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(11)8(7)10/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
VJBFZHHRVCPAPZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone is an aryl fluorinated building block.
應用
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone (2,6-Dichloro-3-fluoroacetophenone) may be used to synthesize the enantiomerically pure form of (S)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanol.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Whittall J and Sutton PW.
Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations (2012)