文件
520489
Sigma-Aldrich
3-氟苯基碘化锌 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4ZnI
CAS號碼:
分子量::
287.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.995 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
GRDTUCMQMQTYBS-UHFFFAOYSA-M
應用
3-Fluorophenylzinc iodide can be used as a reagent to prepare arylvinyl indoles via thermolysis of phenyl substituted allenylphenyl azides.
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Allenyl azide cycloaddition chemistry. Synthesis of annelated indoles from 2-(allenyl) phenyl azide substrates
Feldman KS, et al.
Organic Letters, 8(14), 3113-3116 (2006)