文件
516074
Sigma-Aldrich
Merrifield 多肽树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
同義詞:
氯甲基化的苯乙烯-二乙烯基苯树脂, 氯甲基化聚苯乙烯, 氯甲基化苯乙烯/二乙烯基苯共聚物, 聚(苯乙烯-co-乙烯基苄基氯-co-二乙烯基苯), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氯甲基化, 苯乙烯和二乙烯基苯的氯甲基化共聚物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
0.5-1.0 mmol/g Cl- loading
粒徑
100-200 mesh
SMILES 字串
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N