重要文件
511730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
98%
同義詞:
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9ClO2
CAS號碼:
分子量::
172.61
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
98%
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
InChI 密鑰
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)