文件
496502
Sigma-Aldrich
三[4-(乙烯醚)丁基]三苯六甲酸酯
同義詞:
VEctomer® 5015 乙烯醚, 三[4-(乙烯氧基)丁基]-1,2,4-苯三羧酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
CAS號碼:
分子量::
504.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
InChI 密鑰
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Morflex, Inc. 产品
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)