重要文件
482765
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(-)-N,N′-二对甲苯磺酰基-1,2-环己二胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3C6H4SO2NH)2C6H10
CAS號碼:
分子量::
422.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −3°, c = 2.33 in pyridine
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]2CCCC[C@@H]2NS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C20H26N2O4S2/c1-15-7-11-17(12-8-15)27(23,24)21-19-5-3-4-6-20(19)22-28(25,26)18-13-9-16(2)10-14-18/h7-14,19-22H,3-6H2,1-2H3/t19-,20-/m0/s1
InChI 密鑰
FIAAGQKYVFEMGC-PMACEKPBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)