Key Documents
478997
Sigma-Aldrich
3-(甲氧基羰基)异氰酸苯酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
OCNC6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
177.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
35-38 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Methyl 3-isocyanatobenzoate, also known as 3-(methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, is an aryl isocyanate.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves