重要文件
475998
Sigma-Aldrich
3,5-二氯苯基异硫代氰酸酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3NCS
CAS號碼:
分子量::
204.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
274 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
InChI 密鑰
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)