文件
473685
Sigma-Aldrich
聚合物键合型异氰酸酯
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
同義詞:
聚苯乙烯键合异氰酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H25NO
CAS號碼:
分子量::
367.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
1.5-2.5 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
InChI
1S/C10H10.C8H7NO.C8H8/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-8H,1-2H2;1-5H,6H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
QMEHLMLNGYENTN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2