Key Documents
471615
Sigma-Aldrich
对氯苯磺酰异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4SO2NCO
CAS號碼:
分子量::
217.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChI 密鑰
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate is an isocyanate derivative.
應用
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate may be used as starting reagent in the synthesis of 2-chloroethyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate and 1-chloro-2-propyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chemistry of sulfonyl isocyanates and sulfonyl isothiocyanates. IX. Routes to substituted oxazolidin-2-ones and oxazolidine-2-thiones.
McFarland JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 17(2), 271-272 (1980)
Acetylative cleavage of (arylsulfonyl) ureas to N-acetylarenesulfonamides and isocyanates.
Nagasawa HT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(24), 4993-4996 (1985)