文件
471275
Sigma-Aldrich
1-硫代-β-D-葡萄糖 钠盐 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11NaO5S · xH2O
CAS號碼:
分子量::
218.20 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
光學活性
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3