文件
469262
Sigma-Aldrich
(4-吗啉基苯甲基)苯并三唑,Bt1 和 Bt2 异构体混合物
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H18N4O
CAS號碼:
分子量::
294.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
100-106 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CN(CCO1)C(c2ccccc2)n3nc4ccccc4n3.C5CN(CCO5)C(c6ccccc6)n7nnc8ccccc78
InChI
1S/2C17H18N4O/c1-2-6-14(7-3-1)17(20-10-12-22-13-11-20)21-16-9-5-4-8-15(16)18-19-21;1-2-6-14(7-3-1)17(20-10-12-22-13-11-20)21-18-15-8-4-5-9-16(15)19-21/h2*1-9,17H,10-13H2
InChI 密鑰
ZDSQIJXIZGRRJR-UHFFFAOYSA-N