Key Documents
461024
Sigma-Aldrich
草酸镧(III) 水合物
99.99% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
La2(C2O4)3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
541.87 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
SMILES 字串
O.O=C1O[La](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[La]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2La.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI 密鑰
KHZAMZAEBBFMFS-UHFFFAOYSA-H
應用
通过新方法由 La-Nb-P-O 复合物中间体制备单晶磷化铌的试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J. Xu et al.
Inorganic chemistry, 35(4), 845-849 (1996-02-14)
Large single crystals of NbP have been prepared. A single-crystal X-ray diffraction study shows that it crystallizes in tetragonal symmetry with space group I4(1)md (No. 109) and lattice parameters a = 3.3324(2) Å, c = 11.3705(7) Å, and Z =