文件
455342
Sigma-Aldrich
2-氟-3-(三氟甲基)苯甲酰氯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS號碼:
分子量::
226.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-2-1-3-5(6(4)10)8(11,12)13/h1-3H
InChI 密鑰
RIKGRFSGIOOYEK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.1 °F
閃點(°C)
101.7 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and structural characterization of new phosphinooxazoline complexes of iron.
Sedinkin SL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(18), 3081-3091 (2008)