Key Documents
444677
Sigma-Aldrich
聚(乙酸乙烯酯-co-丁烯酸)
beads
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[[CH2CH(OCCH3)]9[CH(CH3)CH(CO2H)]1]n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
形狀
beads
成份
crotonic acid, 10 mol %
酸值
62‑70 mg KOH/g
轉變溫度
Tg (DSC) 61 °C (onset)
溶解度
H2O: soluble (as salt form)
absolute ethanol: soluble
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C\C(O)=O.CC(=O)OC=C
應用
毛发护理产品中的固定剂和成膜剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3