重要文件
442364
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-co-马来酸酐),部分为环己酯/异丙酯,异丙基苯封端
average Mn ~1,700 by GPC
同義詞:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
分子量
average Mn ~1,700 by GPC
成份
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
mp
160-170 °C (lit.)
酸值
255‑285 mg KOH/g
轉變溫度
Tg 124 °C
溶解度
ketones, ethers and alkali: soluble
一般說明
苯乙烯:马来酸酐的摩尔比为约 1.7:1
應用
薄膜的流平助剂、香波中的增脆剂/防尘剂、颜料分散剂、纸上浆液和水性磨削液。
特點和優勢
低溶液粘度,高官能度。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)