重要文件
419583
Sigma-Aldrich
2-丁烯基氯化镁 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH=CHCH2MgCl
CAS號碼:
分子量::
114.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.921 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C\C=C\C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1/b4-3+;;
InChI 密鑰
RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)