文件
418587
Sigma-Aldrich
丁基化聚(三聚氰胺-co-甲醛), 溶液
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
同義詞:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
形狀
liquid
分子量
average Mn ~1,250
濃度
95 wt. % in 1-butanol
折射率
n20/D 1.49
密度
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
InChI 密鑰
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
應用
交联剂。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges