重要文件
411809
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-硝基丙基甲基丙烯酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH3)CO2CH2C(CH3)2NO2
CAS號碼:
分子量::
187.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
102 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)[N+]([O-])=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)