重要文件
403490
Sigma-Aldrich
氯二苯基硅烷
95%
同義詞:
二苯基氯硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2SiHCl
CAS號碼:
分子量::
218.75
Beilstein:
2937164
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI 密鑰
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
同類產品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)