文件
402311
Sigma-Aldrich
2-氨基-7-氯-5-氧代-5H-[1]苯并吡喃[2,3-b]吡啶-3-甲腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H6ClN3O2
CAS號碼:
分子量::
271.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1nc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6ClN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
InChI 密鑰
CRDSZSMHAAGKEY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Amino-7-chloro-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is a halogenated heterocycle.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3