重要文件
378593
Supelco
IWT® TMD-8 氢和氢氧型
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
描述
self-indicating mixed bed resin
參數
41 °C max. temp.
基質
gel
粒徑
16-40 mesh
工作pH值
0-14
容量
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
一般說明
一种强阳离子和强阴离子交换树脂的混合物,具有容量指示功能。当达到交换容量时,选择性小珠的颜色将从蓝绿色变成琥珀色。
應用
自指示树脂。当达到交换容量时,颜色将从蓝绿色变成琥珀色。
法律資訊
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)