Key Documents
371971
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酸六氟丁酯
98%
同義詞:
HFBMA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CFHCF3
CAS號碼:
分子量::
250.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
0.25 psi ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
包含
hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
密度
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
InChI 密鑰
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
G Kristin Jonsson et al.
Colloid and polymer science, 295(10), 1983-1991 (2017-10-11)
Fluorinated spheres with grafted poly(ethylene glycol) (PEG) have been synthesized using a semi-batch emulsion polymerization in which the initiator is fed slowly to the reaction. In this way, PEG-grafted colloidal spheres can be fabricated with varying PEG chain length, different
文章
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
高分子材料具有獨特的折射率特性,可應用於各種裝置的光電學與光學塗層。