Key Documents
331686
Sigma-Aldrich
2′-氟-4′-甲氧基苯乙酮
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(OCH3)COCH3
CAS號碼:
分子量::
168.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
應用
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup