文件
326895
Sigma-Aldrich
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Al
CAS號碼:
分子量::
26.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
≥99.99%
形狀
wire
自燃溫度
1400 °F
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
直徑
0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3