文件
30178
Sigma-Aldrich
D-丙氨酸叔丁酯 盐酸盐
≥99.0% (AT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
181.66
Beilstein:
5763077
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (AT)
光學活性
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI 密鑰
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3