文件
276308
Sigma-Aldrich
2-氯-1,3-二甲苯
97%
同義詞:
2-氯-间二甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3Cl
CAS號碼:
分子量::
140.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-氯-1,3-二甲苯已用于与芳基硼酸进行Suzuki偶联反应。2-氯-1,3-二甲苯可通过钯催化的氰化反应成为2,6-二甲基苯腈
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A practical heterogeneous catalyst for the Suzuki, Sonogashira, and Stille coupling reactions of unreactive aryl chlorides.
Myung-Jong Jin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1119-1122 (2010-01-01)
A new palladium catalyst system for the cyanation of aryl chlorides with K4[Fe(CN)6].
Schareina T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(7), 1087-1090 (2007)