文件
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
同義詞:
9-BBN-诺卜醇苄基醚加合物 (0.5M),溶于四氢呋喃 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H39BO
CAS號碼:
分子量::
378.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
法律資訊
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC