Merck
全部照片(3)
Key Documents
259063
Sigma-Aldrich
甲氧甲酰基甲基三苯基溴化膦
98%
同義詞:
NSC 136109, 羧甲氧基甲基三苯溴化磷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OCOCH2P(Br)(C6H5)3
CAS號碼:
分子量::
415.26
Beilstein:
3812975
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Br-].COC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2P.BrH/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于合成以下物质的反应物:
  • 使用 theWittig 反应的 GSK-3 抑制剂
  • 用于抗真菌和细胞抑制活性的取代呋喃酮
  • 光致变色二噻烯基乙烯衍生物
  • 含烯丙醇的 Gem-diiodoalkanes
  • 高取代环戊烯和巴西烷的 Au 催化脱氧 Nazarov 环化反应
反应物用于:
  • α ,β不饱和酯-膦酸盐的不对称氢化
  • 烷基膦酸酯盐的热分解研究
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3