Key Documents
254827
Sigma-Aldrich
(+)-欧沃豪斯邻位羟基内醚二聚物
≥99%
同義詞:
(+)-MBF-羟基二聚物, (+)-欧沃豪斯试剂, (2R,3aS,4R,7aS)-八氢-7,8,8-三甲基-4,7-亚甲基苯并呋喃-2-基醚, 双[(2R,3aS,4R,7aS)八氢-7,8,8-三甲基-4,7-亚甲基苯并呋喃-2-基]醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H38O3
CAS號碼:
分子量::
374.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
形狀
solid
光學活性
[α]21/D +199.1°, c = 2.25 in THF
mp
150-151 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H]3O[C@@H](C[C@@H]23)O[C@@H]4C[C@H]5[C@H]6CC[C@@](C)([C@H]5O4)C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
VUDXCBLBKXFCNA-VFQSMPPFSA-N
應用
(+)-Noe-lactol dimer can be used to prepare:
  • Axially chiral isoquinoline derivatives by reacting with pyridinium p-toluenesulfonate.
  • Halofuginone lactate.
法律資訊
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enantioselective synthesis of axially chiral 1-(1-naphthyl) isoquinolines and 2-(1-naphthyl) pyridines through sulfoxide ligand coupling reactions
Baker RW, et al.
Tetrahedron, 61(15), 3733-3743 (2005)
(2R, 3S)-(+)-and (2S, 3R)-(−)-Halofuginone lactate: Synthesis, absolute configuration, and activity against Cryptosporidium parvum
Linder MR, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(15), 4140-4143 (2007)