文件
250457
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine chloride calcium salt tetrahydrate
98%
同義詞:
Choline chloride phosphate calcium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClN(CH3)3CH2CH2OPO3Ca·4H2O
CAS號碼:
分子量::
329.73
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
98%
SMILES 字串
[Cl-].[Ca++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O