文件
227005
Sigma-Aldrich
1-苄基-4-氧-3-哌啶羧酸甲酯 盐酸盐
95%
同義詞:
1-苄基-3-甲氧羰基-4-哌啶酮 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H17NO3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
283.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.COC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3.ClH/c1-18-14(17)12-10-15(8-7-13(12)16)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYSA-N
應用
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride (1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride) may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3