文件
190187
Sigma-Aldrich
1,2-二甲基丙胺
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
87.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.4055 (lit.)
bp
84-87 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
應用
以 1,2-二甲基丙胺为标准品,采用毛细管电色谱整体柱分离碱金属和碱土金属阳离子
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.