Merck
全部照片(3)
文件
183334
Sigma-Aldrich
苯甲酸铵
98%
同義詞:
苯甲酸 铵盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COONH4
CAS號碼:
分子量::
139.15
Beilstein:
3634518
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
192-198 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChI 密鑰
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ligang Deng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-01-26)
The experiment developed the ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) method for testing emamectin benzoate, and studied the metabolism of emamectin benzoate in rice plants and rice-growing environments via application of this testing method. The dissipation curve of emamectin benzoate
A system of qualitative analysis for the common metals in presence of phosphates, using ammonium benzoate.
G L AUSTIN
The Analyst, 72(859), Unknown-Unknown (1947-10-01)