文件
15074
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-L-天冬氨酸-4-环戊酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H23NO6
CAS號碼:
分子量::
301.34
Beilstein:
2166414
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3