文件
142166
Sigma-Aldrich
三苯基二乙酸锑(V)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CO2)2Sb(C6H5)3
CAS號碼:
分子量::
471.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
217-221 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Sb](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
MPOFCRCFZPKTCF-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mio Matsumura et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 130-133 (2015-03-10)
The reaction of triarylantimony diacetates [Ar3Sb(OAc)2] with dialkyl H-phosphites [H-PO(OR)2] in the presence of a Pd(PPh3)4 (5 mol%) catalyst led to the formation of arylphosphonates in moderate to excellent yield under base-free conditions. This reaction is the first example of