文件
114561
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue sodium salt
indicator grade, dye content 90 %
同義詞:
p-Xylenolsulfonephthalein sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H21NaO5S
CAS號碼:
分子量::
432.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
indicator grade
成份
dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
425 nm in methanol
SMILES 字串
[Na+].Cc1cc(c(C)cc1O)C(=C2/C=C(C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O