重要文件
ADVH14DBDF12
AChemBlock
trans-2-(methoxycarbonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.15
MDL號碼:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(methoxycarbonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-11-7(10)5-3-2-4(5)6(8)9/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
DLSMGFKPSMYVFW-RFZPGFLSSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45772-trans-2-methoxycarbonyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
Rel-(1r,2r)-2-(methoxycarbonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45772-trans-2-methoxycarbonyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)