Epigenética
Mecanismos epigenéticos
O campo da epigenética se tornou uma área focal essencial para cientistas que trabalham com câncer, doenças neurodegenerativas e pesquisas sobre dependência química. Os mecanismos epigenéticos envolvem a ativação ou repressão temporária da expressão gênica. Curiosamente, essas alterações podem ser transmitidas de uma geração para outra, mesmo que elas não alterem permanentemente a sequência de DNA. Os três principais mecanismos dentro da epigenética são a metilação de DNA, a modificação de histonas e a regulação de RNA.
Categorias em destaque
Nossos produtos líderes de mercado em biologia química oferecem soluções especializadas e simples para bioconjugação, bem como para a síntese de biomoléculas e de peptídeos.
Os produtos qualificados para células-tronco e CTPi oferecem soluções de cultura confiáveis para pesquisadores de células-tronco, incluindo meios e ferramentas de diferenciação.
Metilação de DNA
A metilação de DNA é o mecanismo mais conhecido da epigenética. Ela se caracteriza tipicamente por envolver uma enzima metiltransferase que auxilia na adição de um grupo metila na posição cinco da citosina (C5). Essa adição ocorre principalmente nos dinucleotídeos citosina-fosfato-guanina (CpG). No entanto, também é registrada a metilação de dinucleotídeos não CpG. A análise da metilação do DNA, em geral, é realizada para ajudar a entender a expressão gênica. Exemplos desse tipo de análise incluem a quantificação da metilação através da digestão do DNA, com subsequente análise por HPLC e espectrometria de massa, ou utilizando a conversão por bissulfato de sódio seguida de sequenciamento de PCR e análise.
Modificação de histonas
A modificação de histonas é um outro mecanismo epigenético clássico. Esse mecanismo envolve diversas formas de alteração das histonas por acetilação, metilação, fosforilação e outros mecanismos que afetam a expressão gênica. As histonas são proteínas que, juntamente com o DNA, compõem os nucleossomos. O empacotamento dos nucleossomos gera a cromatina que compõe os cromossomos. Em geral, a modificação de histonas ocorre na cauda N-terminal das histonas e ocorrem em altas proporções nos aminoácidos lisina ou arginina. Uma forma de estudar a regulação epigenética é através de ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP, do inglês chromatin immunoprecipitation).
Regulação de RNA
Sabe-se ainda pouco sobre a regulação do RNA em comparação com os outros mecanismos epigenéticos. Acredita-se que a sinalização por meio de RNA desempenhe um papel na epigenética por meio da regulação da estrutura da cromatina. Pesquisadores estão investigando os meios pelos quais o mRNA e especificamente o RNA não codificante e o micro RNA regulam a expressão gênica. Além disso, o isolamento de cromatina por purificação de RNA (ChIRP, do inglês Chromatin isolation by RNA purification) ou por imunoprecipitação de RNA (RIP, do inglês RNA immunoprecipitation) podem ser usados para entender a relação entre a cromatina e o RNA, e o papel que o RNA desempenha na epigenética.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Epigenetic regulation starts with DNA wound around a set of completely acetylated histones associated with an activated, fully transcribed gene.
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
- Ver todos (13)
Protocolos relacionados
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- Ver todos (5)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [email protected]